Tlačiť
Hľadali ste: Zásobníky na reagencie
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Designed for use in multi-channel pipetting applications, these disposable reservoirs accommodate all types of pipettes up to 12-channel width.
Katalógové číslo: (391-0625)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: BIOTIX INC.
Opis: These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Katalógové číslo: (BHIT783500)
Dodávateľ: BIOHIT SARTORIUS
Opis: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
Merná jednotka: 1 * 16 items
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP, vysoká čistota, autoklávovatelné.
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Dodávateľ: Corning
Opis: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Dodávateľ: Corning
Opis: White PS, sterile, disposable.
Dodávateľ: Corning
Opis: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Dodávateľ: THERMO LABSYSTEMS
Opis: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Katalógové číslo: (HEATHS20821A)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: THERMO LABSYSTEMS
Opis: White PP, autoclavable.
Dodávateľ: Corning
Opis: White PS, sterile, disposable.
Katalógové číslo: (WHEAW851368)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: White PS, sterile. All-purpose reagent reservoirs for single and multi channel pipetting.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom