Tlačiť
Stroje sítovací, EML digital plus
Dodávateľ: Avantor
VWR®
HAVE205322723EA 5219.21 EUR
HAVE205322723 HAVE205322747 HAVE205322884 HAVE209878509 510-0965 510-0964 HAVE209878486 510-1289 510-1300 HAVE205322860 HAVE209881981 HAVE205322877 HAVE205322730 HAVE205322754 510-0954 510-0956 HAVE209878516 510-0955 510-0958 510-0957 510-0959 510-1298 510-1297 HAVE209881974 HAVE209881998 510-1299 510-0961 510-0960 HAVE209878493 510-0963 510-0962 HAVE205322891 510-1290 510-1292 510-1291 HAVE209882001 510-1294 510-1293 510-1296 510-1295
Stroje sítovací, EML digital plus
Třepačky Stroje sítovací
Elektromagneticky poháněné analytické sítovací stroje s optimálním trojrozměrným pohybem sítování jsou navrženy pro sítovou analýzu. Stroj upravuje hodnotu amplitudy na základě trvalého měření zrychlení celého sítového systému. Díky tomu je celý systém včetně stojanu vyvážen a nedochází k nežádoucímu rozkmitání. Tím je zaručeno, že je hodnota amplitudy stále stejná, bez ohledu na množství navážky a aktuální polohu.
  • Memory for 10 test sieve parameter sets
  • Timer function: 0 to 99 minutes or continuous operation
  • Intermittent or continuous shaking operation
  • Digital display of all functions
  • 3000 impulses per minute (50 Hz)
  • Sound emission: 70 dB(A) for EML 315 digital plus, EML 450 digital plus: 73 dB(A)
  • Maximum loading: 21 kg for EML 315 (6 kg sieved material), 42 kg for EML 450 (15 kg sieved material)
  • paměť pro nastavení 10 parametrů testovacích sít
  • funkce odpočtu: 0-99 minut nebo trvalý chod
  • přerušované nebo trvalé vysévání
  • pro všechny funkce digitální displej
  • 3000 impulzů za minutu (50 Hz)
  • hlučnost: ≤ 70 dB(A) pro model EML 200 digital plus a modely EML 315 digital plus, EML 450 digital plus: 73 dB(A)
  • maximální zatížení: 3 kg
Volitelný HAVER 'TwinNut' rychloupínací systém:
Upínací zařízení 'TwinNut' slouží k rychlému upevnění a sejmutí víka a je alternativou ke standardním upínacím zařízením 'Classic' se závitovými maticemi. Závitové tyče ze systému 'Classic' mohou být rovněž použity pro systém HAVER 'TwinNut'.