Tlačiť
Stroje sítovací, Tyler Ro-Tap®
Dodávateľ: Haver & Boecker
Tyler Ro-Tap®
510-1034EA 6177.86 EUR
510-0945 510-1034 510-1035 510-0947 510-0946 510-1036
Stroje sítovací, Tyler Ro-Tap®
Třepačky Stroje sítovací
Pro suché sítování. Sítovací analytické stroje Tyler Ro-Tap® RX 29 CE a RX 30 provádí opakované mechanické pohyby, které napodobují ruční třepání. Základní jednotka provádí kruhový třepací pohyb sít a mechanické rameno doplňuje simulaci příklepem shora s dalším příklepem ze strany. Zařízení může být při práci umístěno do uzavřeného odhlučňovacího boxu, který přispívá k bezpečnosti práce a snížení hluku na pracovišti.
  • rychlost kruhového pohybu: 278 min-1; počet příklepů: 150 min-1
  • samostatný ovladač, umístěný na stěně odhlučňovacího boxu
  • maximální zatížení: 3 kg (čistá hmotnost)
  • časovač: 0 - 99 minut
  • hladina intenzity zvuku: <70 dB(A) (se standardním odhlučňovacím boxem)
Sítovací stroj Ro-Tap® RX 29 CE pracuje se síty s průměrem do 203 mm. Jednotka Ro-Tap® RX 30 CE může být použita pro síta s průměrem do 305 mm. Náhradní díly si můžete objednat u svého obchodního zástupce společnosti VWR International.
Informace o dodávce: RX 29 s upínacím systémem pro 6 standardních a 13 sít s poloviční výškou, zařízení RX 30 je dodáváno s upínacím systémem pro 5 standardních nebo 8 sít s poloviční výškou.
Informace o dodávce: RX 29: Includes clamping system for 6 standard or 13 half height sieves.
RX 30: Includes clamping system for 5 standard or 8 half height sieves.