Dopadající světla VisiLight® I-LED s unikátním konceptem 'modul-LED®' umožňují snadno přizpůsobit barvu světla a úhel paprsku jakékoli aplikaci jednoduchou výměnou modulů LED. Díky ohebným ramenům s husím krkem lze světlo nasměrovat tam, kam je potřeba.
- může být umístěno na stojan, připevněno k mikroskopu nebo přimontováno na zeď (při použití volitelného příslušenství)
- zahrnuje modul(y) s bodovým osvětlením 6000 K (3WLED)
- snadné ovládání intenzity světla díky paměti
ŠxHxV: 80×40×56 mm
Certifikácie: IP 40.
Objednávacie informácie: navíc také nabízíme další světelnou optiku, barvu světla, barevné nebo UV verze, které si můžete vyžádat u svého obchodního zástupce Avantor.
Informace o dodávce: dodáváno s jedním nebo dvěma LED moduly (čistě bílá, s 3 W bodovou optikou, průměrnou životností LED ~ 50 000 provozních hodin) a napájecím zdrojem s více konektory (EU, US, UK) s kabelem 1,4 m.