Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
ISE Electrodes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/14/20236914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   These potassium electrodes are designed to measure potassium in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   These electrodes are designed for measuring cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   This fluoroborate half-cell can be easily and economically rejuvenated.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   ISE half-cell electrodes for use with analysers.
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   These fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using s...
číslo v katalógu: (SCOI285216295)
Dodávateľ:  SI Analytics
Popis:   Ion selective indicator electrode for fluoride. With plug head and Ag/AgCl reference.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SI Analytics
Popis:   Electrode, ISE, CU 60, Parameter (ISE): Copper, pH: 2 - 6, 0...+80 °C, Plug head
Dodávateľ:  Thermo Orion
Popis:   These chloride electrodes are designed for measuring free chloride in the range of 1 × 10-5M to 1M.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 56
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej 