Tlačiť
Hľadali ste: Elektrody ostatní
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Sensor is suitable for use with calibration baths.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Graphite electrodes are used mainly in electric arc furnace steel production.
Dodávateľ: WTW
Opis: Tyto digitální hloubkové sondy se zabudovanou kompenzací barometrického tlaku a teploty mohou měřit rozpuštěný kyslík, pH nebo ORP a vodivost současně...
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Graphite electrodes are used as homogeneous catalysts.
Katalógové číslo: (SCOI285221300)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: This photometric sensor can be used like any other sensor. Thanks to its USB and additional analog BNC / DIN connection, it can be connected to any ti...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (705-0917)
Dodávateľ: WTW
Opis: VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Dodávateľ: HACH
Opis: The Radiometer Analytical electrode range features single, double, and combined metal electrodes with platinum, silver, gold, antimony, mercury and gl...
Katalógové číslo: (HACHB20B112)
Dodávateľ: HACH
Opis: The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porou...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOI285103553)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOI285103607)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Silver electrode with glass shaft.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (661-1002)
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: Electrode, Other, Double pin platinum electrode, DM143-SC, with integrated glass sleeve, Double pin platinum electrode, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Ø×D: 12×144,5 mm, S7 screw cap, detachable cable
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-1374)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titrat...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MBVA06.6011.01)
Dodávateľ: MBV AG
Opis: Electrode, Other, Sensor board for MAS-100
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMEM2268-3)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: These monitoring electrodes feature a soft cloth backing and gentle adhesives which makes them ideal for use on fragile skin and on the tender skin of...
Merná jednotka: 1 * 600 items
Katalógové číslo: (ORIO9780SC)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate deter...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom