Tlačiť
Hľadali ste: Elektrody pH
146  results were found
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: pH elektrody s 1 m pevným kabelem nebo konektorem S7.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kombinovaná elektroda umožňuje provádět rychlé, přesné a stabilní měření pH. Elektroda je ideální pro použití při sledování kontroly kvality a pro pou...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní elektrody a elektrody vhodné pro různá odvětví jsou dodávány buď s pevně připevněným kabelem, nebo zástrčkou v hlavě a tak je lze použít s...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Katalógové číslo: (662-1796)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Electrode, pH, VWR®, Elektrody referenční s dvojitou diafragmou, poločlánek, 1 m kabel, Sklo, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Ø×D: 12×150 mm, 3 mm pin, Určeno pro: Voda, krémy/ pasty, nápoje, TRIS pufry
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: S 1 m pevným kabelem.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: pH elektrody s BNC konektorem a kabelem.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Elektrody s připevněným kabelem 1 m.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Katalógové číslo: (662-1381)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WTW
Opis: These proven and tested pH electrodes are easy to use and offer high quality and precision.
Dodávateľ: WTW
Opis: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics.
Dodávateľ: WTW
Opis: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Dodávateľ: WTW
Opis: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Katalógové číslo: (662-1268)
Dodávateľ: WTW
Opis: Electrode, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elektrolyt: Polymer, -, Určeno pro: Installation in former depth armature series TA 197-pH
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: Electrode, pH, LE series, Redox electrode LE510, refillable, pH: -, 0...+80 °C, POM, Diafragma: Nylon, Elektrolyt: KCl 3 mol/l, Ø×D: 12×120 mm, BNC, 1 m cable, Určeno pro: Dirty solutions, water treatments
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom