These cell and tissue culture flasks made of PS are perfect for cell growth.
- Available with five different growth areas
- Flask surface is flat and free from striations to maximise usable growth area
- Two different HDPE cap styles can be used in both open and closed systems
- Innovative angled neck design offers good pipette and cell scraper access
- Triangular top with wide base provides stability
- Easy stacking
- Frosted area near the neck for easy marking/writing
- Engraved graduations on multiple sides
- 100% integrity tested
- Sterilised by electron beam irradiation
- Free from DNase and RNase and non pyrogenic
Bez úpravy: Láhve pro buněčné a tkáňové kultury pro aplikace, při kterých přichycení buněk není žádoucí.
Ošetřeno pro tkáňové kultury: pro optimální přichycení a růst buněk. Ošetřeno pro tkáňové kultury, rozšířená: hlubší láhev s vyšším pracovním objemem.
Povrch s lepším přichycením buněk: Vysoce hydrofilní ošetření povrchu nabízí značnou výhodu před tradičními povrchy. Díky ošetřenému povrchu je pozitivně ovlivněno roztírání a přichycení buněk, láhve jsou vhodné pro buňky, jež se mohou špatně přichycovat kvůli svému fenotypu, nebo pro ty, které obvykle vyžadují další biologickou úpravu povrchu pro přichycení.
734-3419 and 734-3420 perfectly fits for Thermo Fisher incubators. Three can be placed in parallel on each floor to fully use the space.
Certifikácie: ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008 certified.