Tlačiť
E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Dodávateľ: Omega Bio-Tek
D3392-01EA 115.45 EUR
D3392-01 D3392-02 D3392-00
E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® Blood DNA Kit nabízí rychlou izolaci celkové DNA z 1 až 250 µl čerstvé nebo zmražené antikoagulované plné krve. Souprava E.Z.N.A.® Blood DNA Kit může být též použita pro přípravu genomové DNA z buffy coatu, séra, plazmy, kostní dřeně, lymfocytů, krevních destiček a tělních tekutin. Souprava umožňuje izolace jednoho vzorku či více vzorků současně do 30 minut. Izolace probíhá bez extrakce fenolem/chloroformem a časově náročných kroků jako precipitace izopropanolem nebo ethanolem. DNA purifikovaná použitím soupravy E.Z.N.A.® Blood DNA Kit je vhodná pro aplikace, jako jsou PCR, Southern blot nebo restrikční enzymové štěpení.
  • izolace DNA do 30 minut
  • optimalizovaný systém pufrů zaručuje reprodukovatelné výsledky
  • bez organických extrakcí
  • purifikovaná DNA je vhodná pro následné aplikace