Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Cryogenic storage vessels, CSS and XSS series
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
478-0286EA 1690 EUR InStock
478-0286 478-0284 478-0287 478-0288 478-0283 478-0285 478-0281 478-0282
Cryogenic storage vessels, CSS and XSS series
Cryogenic Storage Vessels
CSS series tanks offer storage for small to medium capacity applications. The XSS series offer similar benefits and extended storage capacity. The tanks are manufactured from aluminium alloy with fibre glass/epoxy neck. High vacuum, multi-layered super insulation limits nitrogen evaporation.
  • Extremely low liquid nitrogen evaporation
  • Lid is lockable with padlock (not included)
  • Vessels are equipped with stainless steel canisters with hook for easy retrieval from the vessel
The samples are placed in stainless steel canisters directly in the liquid nitrogen inside the vessel.
Canisters which are 270 mm high can hold two goblets or canes with 6×1,8 ml vials
Canisters which are 110 mm high can hold one goblet or 1/2 height canes with 3×1,8 ml vials
Certifikácie: CE - Medical
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo