Tlačiť
VWR® BSS, Nádoby kryogenní, skladovací
Dodávateľ: VWR
VWR®
478-0274EA 4365.49 EUR
478-0274
VWR® BSS, Nádoby kryogenní, skladovací
Dewarovy a kryogenní nádoby
BSS tanks offer various solutions for storage of vials or straws in liquid or gaseous phase. They provide extremely good temperature uniformity, even with as little as 2 cm of liquid nitrogen remaining above the rack insulator (or 5 cm above the bottom of BSS-5100). The tanks are manufactured from aluminium alloy with fibre glass/epoxy neck and a high vacuum multi-layered super insulation that limits nitrogen evaporation.
  • extrémně dobré rozložení teploty/homogenita
  • víko zařízení lze uzamknout pomocí visacího zámku s výjimkou BSS-5100 (zámek není součástí dodávky)
Certifikácie: Certifikováno: CE – zdravotní
Informácie o príslušenstve: Regulátor S70: ukazatel teploty (1 bod), automatické plnění (do požadované úrovně LN₂), vizuální a zvukové alarmy (vysoká/nízká teplota a hladina, chyba doby plnění), 1 kontakt bez napětí (s programovou funkcí) pro vnější alarm.
Nově vyvinutý regulátor S-170 nabízí mnoho funkcí: automatické plnění, měření teploty (pomocí 2 teplotních čidel), regulace hladiny kapalného dusíku, vizuální a zvukové alarmy (alarm nízké hladiny kapalného dusíku, nízká hladina plnění, zastavení plnění na hodnotě normální hladiny LN₂, alarm vysoké hladiny), zobrazení pozice krytu jednotky (otevřeno/zavřeno), řízení funkce „odmlžení“ – defog (pro lepší viditelnost uvnitř nádoby), rozhraní RS485 umožňuje celkové řízení a regulaci systému přes počítač (software je součástí dodávky zařízení) a 4 kontakty bez napětí pro připojení systému vnitřních alarmů nebo pro systém vytáčení telefonu (možnost oznámení/přenosu až 4 různých funkcí alarmu).
Objednávacie informácie: Nádoby jsou dodávány společně s poličkami z nerezové oceli pro nádoby standardního typu (na 25, 81 nebo 100 zkumavek).
Pro BSS-5100: kruhové poličky (pro uskladnění kryo-zkumavek) nebo kontejnery (pro uskladnění pohárků nebo trubek) musí být objednány zvlášť.