Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Multi-Parameter Electrodes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/74/18989574.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  WTW
Popis:   A slender and handy sensor for simultaneous measurement of conductivity, dissolved oxygen and temperature. For all water analysis applications in...
Dodávateľ:  Hach
Popis:   sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HACHLZW5059970002)
Dodávateľ:  Hach
Popis:   sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (EUTEECCOMBI03M)
Dodávateľ:  EUTECH
Popis:   Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (665-0088)
Dodávateľ:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Popis:   Electrode, Multi-Parameter
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (JENW430231)
Dodávateľ:  Jenway
Popis:   Jenway replacement pH/Cond probe for 430 portable pH/Conductivity meter 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7