Tlačiť
Hľadali ste: Stojánky chladící
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Corning
Opis: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Molded of grey high-impact polystyrene.
Katalógové číslo: (BELAF189050050)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Styrofoam, white
Katalógové číslo: (DELTM-572)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: PP, with clear lid.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: PC.
Katalógové číslo: (KOEHA-1070)
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLW STORING SYSTEMS GMBH
Opis: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom