Tlačiť
VWR® ML3, Osvětlení LED
Dodávateľ: VWR
VWR®
631-1780EA 546.53 EUR
631-1780
VWR® ML3, Osvětlení LED
Osvětlení/Lampy LED osvětlení
Tento nejmodernější osvětlovací modul je navržen jako plug and play náhradní díl pro mikroskopy, jako je Zeiss Standard 18. 3W LED s barevnou teplotou 6500 K má průměrnou životnost přibližně 50000 hodin.
  • Aluminium housing
  • Light can be continuously dimmed
  • Last dimming position can be stored with memory function for the next use
Informace o dodávce: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, US, UK).