Tlačiť
Hľadali ste: Analyzátory vlhkosti
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Analyzátory vlhkosti s velkým barevným dotykovým displejem poskytují uživatelsky příjemný přístup k pokročilým aplikacím a interním databázím. Uživate...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Robustní kompaktní analyzátory vlhkosti s velkým podsvíceným bodovým maticovým grafickým displejem pro stanovení vlhkosti surovin a hotových výrobků v...
Katalógové číslo: (620-1956)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (611-4357)
Dodávateľ: Sartorius Balances
Opis: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Sartorius Balances
Opis: The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and dat...
Katalógové číslo: (611-2887)
Dodávateľ: Sartorius Balances
Opis: Snadné použití, efektivní, kompaktní analyzátory vlhkosti k poskytování rychlých opakovatelných výsledků se zlepšeným uživatelským rozhraním.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (611-2888)
Dodávateľ: Sartorius Balances
Opis: Kompaktní analyzátor vlhkosti se snadným rozhraním a rychlým zobrazením opakovatelných výsledků.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI0004)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: mini LIGNO duo is a wood moisture meter that provides four different base-wood groups, eight building materials, such as gypsum or screed.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI0015)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Combiscan is a pinless moisture meter that offers analysis of 30 different wood species and more than 240 wood types by 15 density groups (0,3 to 1,0)...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI9200)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: This meter is a non-destructive moisture meter for concrete. By measuring the electrical impedance, the moisture content of concrete can be determined...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI0005)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI9010)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Encounter Plus is a non-destructive moisture meter designed fo the inspection in numerous industries.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Dodávateľ: OHAUS
Opis: Moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, they feature a pr...
Katalógové číslo: (SIMELI0007)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: mini LIGNO classic+ is a wood moisture meter that provide four wood groups and 16 single species of wood.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELI9011)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom