Tlačiť
Oxid hlinitý MP Alumina 32-63 µm active
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Alumina C
ICNA0202040EA 48.5 EUR
ICNA0202040
Oxid hlinitý MP Alumina 32-63 µm active
Oxid hlinitý
Alumina is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1