Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina N Activity: I
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá:
Alumina C
ICNA0202090EA
343.45
EUR
ICNA0202090
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina N Activity: I
Oxid hlinitý
Specific Surface Area: 150 m2/g
Particle Size: 63-200 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 7.5
pH: 7.5
Vzorec:
Al₂O₃ Mw: 101,96 g/mol Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 |