Tlačiť
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina B Activity: Super I
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Alumina C
ICNA0204574EA 376.97 EUR
ICNA0204574
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina B Activity: Super I
Oxid hlinitý
Specific Surface Area: 200 m2/g
Particle Size: 63-200 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 10
pH: 10
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1