Tlačiť
D-Glucose-6-Phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0210031301EA 119.64 EUR
ICNA0210031301 ICNA0210031305 ICNA02100313.5
D-Glucose-6-Phosphate Dipotassium Salt Hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Storage temperature: -20 °C
Vzorec: C₆H₁₁K₂O₉P
Číslo CAS: 5996-17-8