Glycin ≥99.5%
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA04808822EA
152.93
EUR
ICNA04808822
ICNA04808831
ICNA04808873
Glycin ≥99.5%
Glycin
Electrophoresis Grade
Heavy metals (as Pb): 20 ppm
Used for preparation of Tris-glycine buffers.
Vzorec:
NH₂CH₂COOH Mw: 75,07 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008131 Číslo CAS: 56-40-6 |