Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Microplate readers, multi-mode, SpectraMax® iD3
Dodávateľ: Molecular Devices
736-1006EA 0 EUR InStock
736-1006 MLDVID3-INJ MLDVID3INJSCACAD3 MLDVID3INJSCACAD
Microplate readers, multi-mode, SpectraMax® iD3
Microplate Readers
The SpectraMax® iD3 multi-mode microplate reader offers a total solution for all laboratory research needs. Features include temperature control up to 65 °C, orbital and infinity shaking, a four-monochromator optical pathway with high efficiency gratings, well scanning up to a 20×20 read matrix, spectral scanning, and detection of plate formats from 6- to 384-wells.
  • Large, high resolution touchscreen interface with embedded software package to easily set up methods, run experiments or view tutorial videos
  • Personalise workflows with one-tap near-field communication (NFC) functionality
  • Push data to workstations, eliminating the need to retrieve data directly from the instrument
  • Validate your instrument and software with an extensive suite of tools
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Komplementárne produkty
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo