Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Mobile platforms for cleanrooms
TINMCRSTT5H1125EA 2167 EUR InStock
TINMCRSTT5H1125 TINMCRSTT4H900 TINMCRSTT3H675
Mobile platforms for cleanrooms
Ladders and Step Stools
Easy access platforms with 3, 4 or 5 steps, with feet and casters
  • Ergonomic design
  • Special spring mechanism provides simple handling
  • Solid vibration free handrail allows to maintain balance while climbing or working
  • The perforations allow an 40 % air permeability
  • With non-slip leveling feet and 360 ° rotating casters with brakes
  • Smooth edges prevents tearing and cuts
  • Minimizations of gaps: closed circuit welded joints, preventing accumulation of dust ; easy cleaning
  • Very good resistance against chemicals and all regular cleanroom disinfectants (alcoholic, biocidal and sporicidal)
Made of stainless steel AISI 304 with high 2R gloss polished finish
Cleanroom suitability: ISO class 4, GMP class A.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo