Tlačiť
Mrazničky truhlicové, GT
Dodávateľ: Liebherr
471-1045EA 0 EUR
471-1042 471-1039 471-1045 471-1041 471-1044 471-1038 471-1043
Mrazničky truhlicové, GT
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mraznička truhlicová pro běžné použití.
  • Automatická funkce SuperFrost
  • Vizuální varovný signál v případě poruchy
  • Vvnitřní světlo
  • Ergonomické madlo
  • iZolace 63/85, udržuje teplotu až na 59 hodin v případě výpadku elektrické energie
  • Termostat s pozicí 'stop' na pásce
  • Zámek k dispozici jako příslušenství (prosím vyžádejte si)
Teplota: −15 °C