Tlačiť
Weighing pans, aluminium
Dodávateľ: Köhler Technische Produkte
KOEH2-1607EA 54.42 EUR
KOEH2-1607
Weighing pans, aluminium
Lodičky Lodičky navažovací
Made of Aluminium, bright.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Stackable