Tlačiť
Hľadali ste: Komůrky počítací
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (10228-0050)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Slides for use with VWR® automated cell counters.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: NANOENTEK
Opis: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Katalógové číslo: (HECH40444702)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
Katalógové číslo: (NANOEVH-020)
Dodávateľ: NANOENTEK
Opis: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HECH40452702)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Katalógové číslo: (HECH40447702)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Total area of ruling: 9,0 mm².
Katalógové číslo: (HECH40450702)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Katalógové číslo: (630-1507)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-0928)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KOVA INTERNATIONAL BV
Opis: Designed to reduces pipetting errors and eliminate variable that could interfere with microscopic urinalysis (UA).
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom