Tlačiť
Reducing solution for ORP electrodes
Dodávateľ: Hach
HACH2965349EA 42.31 EUR
HACH2965349
Reducing solution for ORP electrodes
Elektrolyty Roztoky zásobní pro elektrody
Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.