Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Gas Leak Detection Systems
11  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (PERCN9306074)
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PERCN9306089)
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HYPE66002-001)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (TEST0632.3162)
Dodávateľ:  Testo
Popis:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (TEST0632.0316)
Dodávateľ:  Testo
Popis:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (TEST0563.3165)
Dodávateľ:  Testo
Popis:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Testo
Popis:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
číslo v katalógu: (151-0187)
Dodávateľ:  DRAEGER
Popis:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej