Tlačiť
Roztoky standardů zinkové plazmy, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®
5791.0100EA 0 EUR
5791.0100
Roztoky standardů zinkové plazmy, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Standardy Standardy kationické Standardy - zinek
Jednoprvkové standardy plazmy se používají pro přesnost a jednoduchou kalibraci spolu s přesnou detekcí stopových nečistot.
Certifikácie: Sledovatelné podle NIST.
Pozor: 10 000 µg/ml = (1,00 % w/v) = 10 000 mg/l