Tlačiť
Spektrofotometer fluorescenční, F-7100
Dodávateľ: Hitachi
HITA5J0-1890EA 1872.67 EUR
HITA5J0-1890 634-1065
Spektrofotometer fluorescenční, F-7100
Spektrofotometry a spektrometry Spektrofotometry fluorescenční
Vysoce výkonný fluorescenční spektrofotometr s nejnovější optickou technologií a lepším výkonem.
  • časové 3-D spektrum kumarinu pro environmentální aplikace
  • poměr
  • signálu k šumu: 360 (P-P), 1,200 (RMS), 20 000 (BG)
  • robustní a spolehlivý vysoce citlivý detekční systém
Vhodný pro použití v oblasti výzkumu, kontroly kvality a vzdělávání, jakož i při vývoji průmyslových materiálů, jako jsou LED diody a materiály solárních článků, v environmentální vědě, kontrole potravin a oborech life science.