Tlačiť
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C2
Dodávateľ: Avantor
7273-02EA 0 EUR
BAKR7273-02
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C2
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Polární a zásadité analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.