  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Ammonium aquopentachlororuthenate(III)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (14251.03)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Ammonium aquopentachlororuthenate(III)
UOM:  1 * 1 g