  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Antimony(V) fluoride compound with graphite
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (L16962.14)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Antimony(V) fluoride compound with graphite 1:1
UOM:  1 * 25 g