  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Bax channel blocker
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (J64257.MA)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Bax Channel Blocker is a potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome C release (IC50 = 0.52 M). It is suggested to inhibit Bax (Bcl-2-as...
UOM:  1 * 10 mg