Tlačiť
Hľadali ste: Cely vodivostní
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Electrode, Conductivity, VWR®
Katalógové číslo: (663-0356)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (663-0147)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Electrode, Conductivity, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm – 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, Ø×D: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 kolíků, kabel 1,5 m
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WTW
Opis: High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Dodávateľ: WTW
Opis: TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water...
Dodávateľ: WTW
Opis: Four-electrode plastic flow-through measuring cells with low-polarisation graphite electrodes for applications in closed circuits.
Katalógové číslo: (663-0066)
Dodávateľ: WTW
Opis: Conductivity cell for use with the portable Vario Cond meter.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (663-1903)
Dodávateľ: WTW
Opis: Electrode, Conductivity, LTA 1, 2-electrode cell, Glass body, platinum ring, 1,0 cm-1
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HACH
Opis: Range of conductivity cells for a wide variety of applications.
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: These conductivity probes with integrated temperature sensor (NTC 30 kΩ) are suitable for different sample types. They all provide automatic temperatu...
Katalógové číslo: (HACHLZW5062970002)
Dodávateľ: HACH
Opis: The 5062 is ideal for conductivity measurements in extreme conditions and for 'difficult' applications, including dirty and viscous samples. Dedicated...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HACHLZW5060970002)
Dodávateľ: HACH
Opis: This three-pole platinum cell with integrated temperature sensor is protected against harsh field conditions.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: High performance sensors combining robustness with state-of-the-art measurement technology. Compatible with either SevenExcellence™ and SevenCompact™ ...
Dodávateľ: HACH
Opis: IntelliCAL™ CDC401 is a digital, graphite, 4-pole conductivity probe. The probe is available in either a standard or a rugged version.
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: These high-end conductivity cells are ideal for the monitoring and control of plants as well as the examination of ultrapure water in quality control ...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom