Tlačiť
Hľadali ste: Sondy pro stanovení kyslíku
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (664-0182)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR®, 1 m kabel
Katalógové číslo: (664-0042)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanická, 3 m kabel, 8-pinů
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WTW
Opis: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Dodávateľ: WTW
Opis: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Katalógové číslo: (664-0510)
Dodávateľ: WTW
Opis: Self-stirring oxygen probe for simultaneous stirring and measurement.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOI285206410)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, Ox 1113T, −5...+45 °C, Ø×D: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: These electrochemical oxygen sensors are ideal for applications with high demands for hygiene, e.g. in pharmaceutical industry, in biotechnology and i...
Dodávateľ: HACH
Opis: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, InLab®, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+60 °C, Ø×D: 12×120 mm, BNC/RCA (Cinch), 10 m cable
Katalógové číslo: (664-0205)
Dodávateľ: HACH
Opis: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Katalógové číslo: (HACHLZW5130970002)
Dodávateľ: HACH
Opis: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Dodávateľ: Endress+Hauser
Opis: Memosens 2.0 hygienic sensor for the life sciences and food industries.
New Product
Dodávateľ: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, 20 m cable (including cable management kit)
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom