Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Drug test kit
Dodávateľ: VWR Chemicals
321602GEA 34.4 EUR InStock
321602G 321612Y 321481P 321632M 321652Q 321622K 321642X
Drug test kit
Drug Tests Drug Kits
This kit provides a convenient means of screening suspect material for restricted drugs.
The scheme and reagents were developed at the Laboratory of the Government Chemist.
Each kit provides sufficient reagents for at least 200 tests.
  • Kit comprises:
  • 20 (4 boxes of 5, 0,2 ml) ampoules of Marquis reagent
  • 1×10 ml cocaine reagent
  • 1×10 ml barbiturate reagent
  • 1×10 ml LSD reagent
  • 1×20 ml cannabis reagent 1
  • 1×10 ml cannabis reagent 2
  • 1×5 g cannabis special solid reagent
  • 1×20 g neutraliser
  • 4 boxes of Whatman filter papers
  • 1 microspatula
  • 20 ampoule breakers
  • 25 disposable spatulas
  • forceps
  • 4 watch glasses
  • Instruction leaflet
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo