Tlačiť
VWR® FASTLoad, Čerpadlo peristaltické
Dodávateľ: VWR
VWR®
181-0184EA 2018.32 EUR
181-0188 181-0189 181-0184 181-0185 181-0191 181-0182 181-0190
VWR® FASTLoad, Čerpadlo peristaltické
Čerpadla Čerpadla peristaltická
Řada peristaltických čerpadel VWR® FASTLoad, která jsou schopna čerpat s vysokou přesností a reprodukovatelností v rozsahu průtoků od 0,8 až do 1312 ml/min.
V nabídce jsou tři typy: s manuálním, automatickým nebo programovým ovládáním (vše IP 40).
  • nastavitelná rychlost/průtok
  • snadná výměna hadice díky hlavě čerpadla FASTLoad
  • rotor s třemi válečky
  • stohovatelné hlavy čerpadla (s výjimkou čerpadla s manuálním ovládáním)
  • uživatelsky pohodlné ovládání pomocí kláves a dvouřádkového alfanumerického displeje
  • Přípustná tloušťka stěny pro všechna čerpadla: 1,6 mm
Čerpadlo s manuálním ovládáním (IP 40):
jednoduché manuální ovládání
nastavení rychlosti od 15 do 150 ot./min
vyměnitelné kartáčky (sběrače) motoru
Čerpadlo s automatickým ovládáním (IP 40):
manuální a analogové ovládání
nastavení rychlosti od 10 do 250 ot./min
dálkové nastavení rychlosti čerpání, dálkově ovládané zapnutí/vypnutí čerpadla a zpětný chod
Čerpadlo s programovým ovládáním (IP 40):
manuální, analogová a digitální regulace
nastavení rychlosti od 10 do 250 ot./min
nastavení velikosti hadice - 6 velikostí hadic
dálková regulace rychlosti čerpání, dálkové ovládání zapnutí/vypnutí čerpadla a zpětný chod
jednorázové nebo opakované dávkování
Tube ID and flow rate for manual pump:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 12
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 4,2 ~ 42
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 16 ~ 160
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 35 ~ 350
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 56 ~ 560
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 78 ~ 780
Tube ID and flow rate for auto-control and programmable pumps:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 19
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 2,8 ~ 70
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 11 ~ 270
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 24 ~ 587
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 38 ~ 937
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 53 ~ 1312
Dodávané s rozhraním RS232 pro připojení k počítači
Čerpadlo s regulací vypouštění (IP 66)
Informace o dodávce: s rozhraním RS232 pro připojení k počítači.
Dodávané s rozhraním RS232 pro připojení k počítači.
Hlavy čerpadla pracují pouze s trubicemi o síle 1,6 mm.