Tlačiť
Teploměr digitální, vodotěsný, kalibrovaný
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
620-2707EA 42.42 EUR
VWRU98000-208 620-1720 620-2707 620-2708 VWRU82021-172 620-2199
Teploměr digitální, vodotěsný, kalibrovaný
Teploměry Teploměry digitální Teploměry digitální pro běžné účely
Digitální teploměry měří tepotu v suchém i vlhkém prostředí, takže jsou vhodné pro mrazáky, chladničky, vodní lázně, akvária a inkubátory.
  • Vodotěsný snímač
  • Zobrazení minimálních / maximálních teplot
  • Dua-l / trojitý displej s alarmy
Délka sondy: 30 mm
Kalibrační body: 0, 50 °C
* Vnější
** Vnitřní
Certifikácie: individuální sériové číslo, označení CE, ISO/IEC 17025:2005.
Informace o dodávce: Dodáváno s dokumentací o akreditované kalibraci a vícejazyčným návodem (angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština) a bateriemi typu AAA nebo LR44 (620-0919).
Pozor: * Vnější
** Vnitřní