Tlačiť
Coulomat oils for Karl Fischer Titration, HYDRANAL™
Dodávateľ: Honeywell Research Chemicals
HYDRANAL™
34868-6X100MLEA 196.9 EUR
34868-6X100ML 34868-500ML 34868-6X500ML 34868-100ML
Coulomat oils for Karl Fischer Titration, HYDRANAL™
Karl Fischer Titrants and Reagents
Coulomat oil is a reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred to use for the cells with diaphragm.
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami