Tlačiť
Proužky pro monitorování kvality tuků, (LRSM)
Dodávateľ: 3M
MMMAFETT200EA 467.67 EUR
MMMAFETT200
Proužky pro monitorování kvality tuků, (LRSM)
Systémy pro testování potravin a nápojů
Proužky pro monitorování kvality tuků zjišťují kvalitu tuku měřením volných mastných kyselin.
  • provoz při teplotách až 180 °C
  • snadná a rychlá metoda
Tento rychlý test je vhodný pro použití se stejným tukem a stejným smaženým jídlem. Výsledky lze snadno přečíst za cca 15 - 30 sekund, dle změny barvy.