Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Digital timer, three channels, Traceable® Original™
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® Traceable® Original™
609-0220EA 53.3 EUR InStock
VWRU23609-200 609-0220
Digital timer, three channels, Traceable® Original™
Timers Digital Timers
This three-channel lab timer is ideal for quality control and experimental requirements. It signals drying and incubating times, helps catch all test results, and even alarms for appointments.
  • Timing capacity: 9 hours, 59 minutes, 59 seconds (resolution: 1 second)
  • Features countdown, distinct alarm and display indicator per channel
  • Alarms sound for 60 seconds; can be manually silenced or automatically silences after 1 minute
  • Extremely simple operation
  • Large 6,3 mm high LCD digits are easy to read
  • Portable thanks to small size and light weight
Weight: 113 g
Certifikácie: A serial numbered certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology.
Informace o dodávce: Supplied with two AA batteries and Traceable® certificate.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo