Tlačiť
Hľadali ste: Manifoldy
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (8095-06)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Rozšířenou extrakční stanici BAKERBOND Speedisk® je možné použít v režimu zásobníku, obráceného nebo vzdáleného podávání vzorků. Obsahuje šestiportový...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Certifikáty
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper manifold for your individual microbiolo...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Vakuový manifold na multijamkové destičky je exolovaný hlinikový manifold, který byl navržen a optimalizován pro vakuovou filtraci multijamkových dest...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Microtest manifold, stainless steel, 12-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centre
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Katalógové číslo: (GILI37012000)
Dodávateľ: GILSON LCMS
Opis: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ENTEDZUM044C1)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (535-0391)
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: 8kanálový rozbočovač, Š×H×V: 218×218×399 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Dodávateľ: Sartorius
Opis: The Combisart® system enables you to select the optimal hardware and consumables for your needs in quality assurance. It features a modular design and...
Predaj
Katalógové číslo: (516-1038)
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Tento mikrobiologický rozdělovač s modulárním designem umožňuje optimalizovat testování, aniž byste museli obětovat čistotu.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCTV106660)
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: HyperSep™ vacuum manifolds are designed for use with HyperSep™ SPE columns and HyperSep™ 96-well plates.
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Vacuum manifolds for HyperSep™ SPE columns allow easy processing of samples.
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Super Clean™, Cartridge filter base plate, four-position base. For high capacity carrier, fuel, make-up, for moisture, oxygen, 2 × hydrocarbon
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom