Tlačiť
pH elektrody, pHenomenal®
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1247EA 376.89 EUR
662-1247 662-1158 662-1164 620-1659 662-1156 662-1161 662-1162 662-1157 662-1163 662-1159
pH elektrody, pHenomenal®
Elektrody Elektrody pH
S BNC konektorem a kabelem
Elektrody jsou v průběhu výrobního procesu kontrolovány na pěti místech a pak označeny číslem šarže, což zaručuje kvalitu. Všechny elektrody jsou dodávané společně s lahvičkou pro skladování a víčkem tak, aby bylo zajištěno, že pH-citlivá skleněná frita a spojení s referenční elektrodou zůstanou v dobrém stavu a elektroda bude připravena k okamžitému použití.
* integrovaná teplotní sonda