Tlačiť
VWR®, Respirátory částicové, jednorázové, FFP3
Dodávateľ: VWR
VWR®
111-2279
VWR®, Respirátory částicové, jednorázové, FFP3
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Jednorázový skládací třívrstvý respirátor P3; spunbond PP vnější vrstva, meltblown PP filtrační médium a spunbond PP vnitřní vrstva.
  • nízký odpor dýchání
  • dvojitý elastický hlavový popruh
  • nastavitelný hliníkový nosní můstek
  • pohodlné pěnové utěsněín
Kompatibilní s brýlemi. Pro práci v laboratořích, čistých prostorách nebo ve výzkumu.
Certifikácie: EN 149:2001
Balenie: každý respirátor je balený zvlášť.
Pozor: * jedna univerzální velikost.