Tlačiť
Systém detekce koncového bodu, End-Zone™
Dodávateľ: Labconco
LBCP780902000EA 530.73 EUR
LBCP780902000 535-0392
Systém detekce koncového bodu, End-Zone™
Lyofilizátory
Funkce End-Zone™ poskytuje alternativu k vizuální kontrole, díky níž lze snadno zjistit, kdy je sušení mrazem dokončeno.
  • upozorňuje, když vzorek dosáhne úrovně vlhkosti zvolené uživatelem
  • pracuje s FreeZone Lyo-Works™ OS
Funkce End-Zone ™ upozorní, jakmile úroveň vlhkosti vzorku dosáhne úrovně vybrané uživatelem. Porovnává úroveň vakua prázdného ventilu s úrovní podtlaku uvnitř baňky Fast Fzeere, která obsahuje vzorek.
Informace o dodávce: Startovací balíček obsahuje dvě vakuová čidla, adaptér ventilu, jednu baňka s víkem Fast Freeze s otvorem pro čidlo, spojovací kabel a připevnitelný držák pro 6 čidel. Přídavná sada zahrnuje jedno vakuové čidlo a jednu baňku Fast Freeze s otvorem pro vložení vakuového čidla.