Tento vlhký stírací systém, který je opakovaně plnitelný, je ideální alternativou k používání stříkací lahve nebo otevřeného kbelíku v kombinaci s hadrem, protože usnadňuje používání a je všestranný. Dva různé typy, v závislosti na aplikaci.
- Systém uzavřených kbelíků udržuje ubrousky předvlhčené a brání kontaminaci
- Navržen tak, aby byl kompatibilní s kvarterními amonnými desinfekčními činidly
- Nižší expozice chemickým výparům, postříkání a rozlití
SXX pro práci s rozpouštědly, velmi silné a absorpční umělé hedvábí/polyester, neuvolňují vlákna. Odolné k rozpouštědlům, nerozpadnou se ani za vlhka. Nízká úroveň uvolňování vláken vhodné pro kritické úkony.
DS/DSX Pro použití se dezinfekčními prostředky. Zanechá dezinfekční prostředek na povrchu, který otřeme a tím dochází jeho působení.
Barva: Bílá.