Tlačiť
Dental containers, SterilContainer™, Aesculap®
Dodávateľ: B. Braun
Aesculap®
AESCJN094 AESCJN091 AESCJN092 AESCJF282R AESCJN095 AESCJN096 AESCJF289R
Dental containers, SterilContainer™, Aesculap®
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
Aluminium.
  • Autoclavable
  • Stackable
  • With handle
Quarter size containers for dental purpose.