Tlačiť
VWR®, Utěrky průmyslové, velmi měkké
Dodávateľ: VWR
VWR®
115-2417EA 82.59 EUR
115-2417
VWR®, Utěrky průmyslové, velmi měkké
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro běžné aplikace
Tyto velmi měkké ubrousky vyrobené z tkaniny spunlace sestávající z 60% viskózy a 40% polyesteru jsou ideální pro citlivé povrchy a nenáročné čištění.
  • šetrné vůči povrchům: ideální pro leštění
  • velice savé
  • odolné vůči kyselinám a zásadám
  • recyklovatelné, neobsahují žádná pojiva
Typické využití: automobilový průmysl, elektronika, optika, průmysl, laboratoře, zdravotnictví a úklidové práce.
Hustota: 50 g/m²
Absorpce: 1010%