Tlačiť
Ammonia solution 14%, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
0889-15EA 0 EUR
0889-15
Ammonia solution 14%, J.T.Baker®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (as NH₃) 11.2 - 16.8 %