Kyselina mravenčí 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
0128-01EA
84.19
EUR
0128-01
0128-05
0128-02
0128-09
Kyselina mravenčí 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8, 3,II Merck Index: 13,04265 |
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (HCOOH) | ≥88.0 % |
Color (APHA) | ≤15 |
Dilution Test | Passes Test |
Residue after Evaporation | ≤0.0020 % |
Acetic Acid (CH₃COOH) | ≤0.4 % |
Ammonium (NH₄) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.002 % |
Sulfite (SO₃) | Passes Test |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |